Tyramin Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-(4-Hydroxyphenyl)ethylammonium chloride, 4-(2-Aminoethyl)phenol hydrochloride, 4-Hydroxyphenethylammonium chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
T2879-100G T2879-10MG T2879-1G T2879-25G T2879-5G
SIALT2879-100GEA 647 EUR
SIALT2879-100G SIALT2879-10MG SIALT2879-1G SIALT2879-25G SIALT2879-5G
Tyramin Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Tyramin Hydrochlorid
Formel: C₈H₁₂ClNO
Schmelzpunkt: 270…272 °C
MDL Number: MFCD00012901
CAS-Nummer: 60-19-5
EINECS: 200-462-5