Dopamin Hydrochlorid 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
122000100
122000250
122001000
ACRO122000100EA
61.6
EUR
ACRO122000100
ACRO122000250
ACRO122001000
Dopamin Hydrochlorid 99%
Dopamin Hydrochlorid
Formel:
C₈H₁₂ClNO₂ Schmelzpunkt: 241…243 °C Dichte: 1,356 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00012898 CAS-Nummer: 62-31-7 EINECS: 200-527-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤0.5 % (105°C, 2 hrs) |
Sulfated ash | ≤0.1 % |
Titration with HClO4 | ≥98.5 % (On dried substance) |
Heavy metals (as Pb) | ≤20 ppm |