α,α,α-Trifluoracetophenon
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
SB01827.1 SB01827.10 SB01827.50
MAYBSB01827.1EA 0 EUR
MAYBSB01827.1 MAYBSB01827.10 MAYBSB01827.50
α,α,α-Trifluoracetophenon
α,α,α-Trifluoracetophenon
Formel: C₈H₅F₃O
Siedepunkt: 165 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –40 °C
Dichte: 1.2799 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000420
CAS-Nummer: 434-45-7
EINECS: 207-103-1
UN-Nummer: 1224
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=69025716b957e6a38ed2ae6031ab9b0f10246bd1&vid=60781a8070ecc9020bf7794534c2b3fe9acf3ebf&prid=web&clid=SAPDAM