Triphosgen, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Bis(trichloromethyl) carbonate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14283.0005
8.14283.0025
8.14283.0100
8.14283.1000
8.14283.0005EA
51.9
EUR
8.14283.0005
8.14283.0025
8.14283.0100
8.14283.1000
Triphosgen, Sigma-Aldrich®
Triphosgen
Formel:
C₃Cl₆O₃ Siedepunkt: 203 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 77…81 °C Dichte: 1.629 g/cm³ (80 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00062848 CAS-Nummer: 32315-10-9 EINECS: 250-986-3 UN-Nummer: 2811 ADR: 6.1,I |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) insoluble |
Melting Point | 77 - 81 °C |
Molar Mass | 296.75 g/mol |
Boiling Point | 105 °C (30 hPa) |
Vapor Pressure | 16 hPa (90 °C) |
Density | 1.6 g/cm3 (20 °C) |