Triphosgen, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Bis(trichloromethyl) carbonate
15217-10G
15217-50G
SIAL15217-10GEA
101
EUR
SIAL15217-10G
SIAL15217-50G
Triphosgen, Sigma-Aldrich®
Triphosgen
Formel:
C₃Cl₆O₃ Siedepunkt: 203 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 77…81 °C Dichte: 1.629 g/cm³ (80 °C) |
MDL Number:
MFCD00062848 CAS-Nummer: 32315-10-9 EINECS: 250-986-3 UN-Nummer: 2928 ADR: 6.1,II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...