Triphosgen ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Bis(trichloromethyl) carbonate
A14932.06 A14932.14 A14932.22
A14932.06EA 38.8 EUR
A14932.06 A14932.14 A14932.22
Triphosgen ≥98%
Triphosgen
Purity: 98% CAS No.: 32315-10-9 Molecular Formula: C3Cl6O3 Formula Weight: 296.75 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 77-91° Boiling Point: 203-206° Beilstein Reference: 1787583 UN No.: 2928 MDL No.: MFCD00062848
Formel: C₃Cl₆O₃
Siedepunkt: 203…206 °C
Schmelzpunkt: 77…91 °C
Dichte: 1.600
MDL Number: MFCD00062848
CAS-Nummer: 32315-10-9
EINECS: 250-986-3
UN-Nummer: 2928
ADR: 6.1,II