1,4-Dithioerythrit, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Cleland's Reagent, (R*,S*)-1,4-Dimercaptobutane-2,3-diol, DTE, Erythro-1,4-Dimercaptobutane-2,3-diol, trans-1,4-Dimercaptobutane-2,3-diol, Dithioerythritol, DL-Dithioerythritol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
D8161-10G D8161-1G D8161-50G D8161-5G
SIALD8161-10GEA 902 EUR
SIALD8161-10G SIALD8161-1G SIALD8161-50G SIALD8161-5G
1,4-Dithioerythrit, Sigma-Aldrich®
1,4-Dithioerythrit
Formel: C₄H₁₀O₂S₂
Molekulargewicht: 154.25 g/mol
Siedepunkt: 286
Schmelzpunkt: 82…83 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00063750
CAS-Nummer: 6892-68-8
EINECS: 229-998-8