1,4-Dithioerythrit
Lieferant: Roth Carl
Achtung
Synonyme: Cleland's Reagent, (R*,S*)-1,4-Dimercaptobutane-2,3-diol, DTE, Erythro-1,4-Dimercaptobutane-2,3-diol, trans-1,4-Dimercaptobutane-2,3-diol, Dithioerythritol, DL-Dithioerythritol
8814.1 8814.2
ROTH8814.1EA 0 EUR
ROTH8814.1 ROTH8814.2
1,4-Dithioerythrit
1,4-Dithioerythrit
Formel: C₄H₁₀O₂S₂
Molekulargewicht: 154.25 g/mol
Siedepunkt: 286
Schmelzpunkt: 82…83 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00063750
CAS-Nummer: 6892-68-8
EINECS: 229-998-8