1,4-Dithioerythrit, Millipore®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Cleland's Reagent, (R*,S*)-1,4-Dimercaptobutane-2,3-diol, DTE, Erythro-1,4-Dimercaptobutane-2,3-diol, trans-1,4-Dimercaptobutane-2,3-diol, Dithioerythritol, DL-Dithioerythritol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.24511.0005
1.24511.0025
1.24511.0005EA
102
EUR
1.24511.0005
1.24511.0025
1,4-Dithioerythrit, Millipore®
1,4-Dithioerythrit
Formel:
C₄H₁₀O₂S₂ Molekulargewicht: 154.25 g/mol Siedepunkt: 286 Schmelzpunkt: 82…83 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00063750 CAS-Nummer: 6892-68-8 EINECS: 229-998-8 |