(Methylthio)essigsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(Methylthio)ethansäure, 2-(Methylthio)acetic acid
B22531.14
B22531.03
B22531.06
B22531.14EA
252
EUR
B22531.14
B22531.03
B22531.06
(Methylthio)essigsäure ≥98%
(Methylthio)essigsäure
Purity: 98%
CAS No.: 2444-37-3
Molecular Formula: CH3SCH2CO2H
Formula Weight: 106.15
Flash Point:
Formel:
C₃H₆O₂S Siedepunkt: 99…100 °C (4 mmHg) Schmelzpunkt: 13…14 °C Dichte: 1.224 Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00075444 CAS-Nummer: 2444-37-3 EINECS: 219-483-6 |