Triethylamin
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
25108
PIER25108EA
193
EUR
PIER25108
Triethylamin
Triethylamin
Formel:
(C₂H₅)₃N Siedepunkt: 90 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –115 °C Dichte: 0.729 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: –11 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00009051 CAS-Nummer: 121-44-8 EINECS: 204-469-4 UN-Nummer: 1296 ADR: 3,II Merck Index: 13,09740 |