(4-Bromphenyl)essigsäureethylester, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
631353-25G 631353-5G
SIAL631353-25GEA 59.2 EUR
SIAL631353-25G SIAL631353-5G
(4-Bromphenyl)essigsäureethylester, Sigma-Aldrich®
(4-Bromphenyl)essigsäureethylester
Formel: C₁₀H₁₁BrO₂
MDL Number: MFCD00016333
CAS-Nummer: 14062-25-0