(3-Methoxyphenyl)essigsäureethylester ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Ethyl (3-methoxyphenyl)acetate, Ethyl 2-(3-methoxyphenyl)acetate
A15070.06
A15070.14
A15070.06EA
146
EUR
A15070.06
A15070.14
(3-Methoxyphenyl)essigsäureethylester ≥98%
(3-Methoxyphenyl)essigsäureethylester
Purity: 98%
CAS No.: 35553-92-5
Molecular Formula: C11H4O3
Formula Weight: 194.23
Boiling Point: 109-110°/1mm
MDL No.: MFCD00026897
Formel:
C₁₁H₁₄O₃ Siedepunkt: 109…110 °C (1 mmHg) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00026897 CAS-Nummer: 35553-92-5 EINECS: 252-614-5 |