(3,3,3-Trifluorpropyl)trimethoxysilan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
91877-25ML
91877-5ML
SIAL91877-25MLEA
305
EUR
SIAL91877-25ML
SIAL91877-5ML
(3,3,3-Trifluorpropyl)trimethoxysilan, Sigma-Aldrich®
(3,3,3-Trifluoropropyl)trimethoxysilane
Formel:
F₃CCH₂CH₂Si(OCH₃)₃ Siedepunkt: 144 °C (1013 hPa) Dichte: 1,137 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00039266 CAS-Nummer: 429-60-7 EINECS: 207-059-3 |