D-Glucono-1,5-lacton, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
GDL, D-Glucono-δ-lactone, D-Gluconic acid-1,5-lactone, delta-Gluconolactone, D-Gluconic acid lactone, (3R,4S,5S,6R)-3,4,5-Trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-one, D-(+)-Glucono-δ-lactone, D-(+)-Gluconic acid δ-lactone, D-Gluconic acid-δ-lacton, D-(+)-Glucono-1,5-lactone, Gluconolactone
M-Clarity™ quality level = MQ200
G2164-100G
G2164-1KG
SIALG2164-100GEA
40.9
EUR
SIALG2164-100G
SIALG2164-1KG
D-Glucono-1,5-lacton, Sigma-Aldrich®
D-Glucono-1,5-lacton
Formel:
C₆H₁₀O₆ Siedepunkt: 385 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 153 °C Dichte: 1.61 g/cm³ (–5 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006647 CAS-Nummer: 90-80-2 EINECS: 202-016-5 Merck Index: 13,04470 |