(1S,2S)-(+)-1,2-Cyclohexandicarbonsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: (1S,2S)-Cyclohexane-1,2-dicarboxylic acid
H52290.03 H52290.06
H52290.03EA 96.5 EUR
H52290.03 H52290.06
(1S,2S)-(+)-1,2-Cyclohexandicarbonsäure ≥98%
(1S,2S)-(+)-1,2-Cyclohexandicarbonsäure
Purity: 98+% CAS No.: 21963-41-7 Molecular Formula: C8H12O4 Formula Weight: 172.18 MDL No.: MFCD00151258
Formel: C₈H₁₂O₄
Molekulargewicht: 172.18 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00151258
CAS-Nummer: 21963-41-7