Pasteurpipetten
Lieferant: Brand
747715 747720
612-1720EA 71.8 EUR
612-1720 612-1719
Pasteurpipetten
Pipetten Pasteur- und Transfer-Pipetten
Natron-Kalk-Glas.
Lang ausgezogene, feine Spitze. Saugrohrende mit Verengung für Wattestopfen. Innendurchmesser an der Spitze: ca. 1,0 mm.
Zertifizierungen: ISO 7712