Taschen-Leselupe, mobilux
Lieferant: ESCHENBACH OPTIK
15117 15113 151112 15112 15116 15114 15122
630-1313EA 86.1 EUR
630-1313 630-1312 630-2178 630-2179 630-2180 620-2616 ESCH15122
Taschen-Leselupe, mobilux
Lupen
LED-Beleuchtung und kratzfeste Ceratec® Beschichtung auf beiden Seiten der Linse für optimierte Leistung.
  • Austauschbare Weißlicht-LED
  • Montierbarer Gelbfilter (50 000 Stunden)
  • Leichte Handhabung und großer Lichtschalter
Lieferumfang: Wird mit zwei AA-Batterien und Tasche geliefert.