Acetonitril ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Purity: 99%
CAS No.: 75-05-8
Molecular Formula: C2H3N
Formula Weight: 41.05
Flash Point: 5°(41°F)
Refractive Index: 1.3440
Odour: Pungent
Melting Point: -48°
Boiling Point: 80-82°
Beilstein Reference: 741857
Merck Reference: 14,70
UN No.: 1648
MDL No.: MFCD00001878
Formel:
H₃CCN Siedepunkt: 80…82 °C Schmelzpunkt: –48 °C Dichte: 0,786 Flammpunkt: 5 °C (41 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00001878 CAS-Nummer: 75-05-8 EINECS: 200-835-2 UN-Nummer: 1648 ADR: 3,II REACH-Nummer: 01-2119471307-38 Merck Index: 14,70 |