Acetonitril 99.5% zur Analyse
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
258560010
258560025
258560250
ACRO258560010EA
151
EUR
ACRO258560010
ACRO258560025
ACRO258560250
Acetonitril 99.5% zur Analyse
Acetonitril
Formel:
H₃CCN Siedepunkt: 81…82 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –46 °C Dichte: 0,781 g/cm³ Flammpunkt: 2 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00001878 CAS-Nummer: 75-05-8 EINECS: 200-835-2 UN-Nummer: 1648 ADR: 3,II REACH-Nummer: 01-2119471307-38 Merck Index: 13,00071 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear liquid |
Water | ≤0.1 % (Coulometric) |
GC | ≥99.4 % |
Color scale | ≤20 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.005 % |
Calcium (Ca) | ≤1 ppm |
Copper (Cu) | ≤2 ppm |
Iron (Fe) | ≤2 ppm |
Lead (Pb) | ≤2 ppm |
Magnesium (Mg) | ≤0.5 ppm |
Potassium (K) | ≤1 ppm |
Sodium (Na) | ≤5 ppm |
Zinc (Zn) | ≤2 ppm |
Free acid (CH3COOH) | ≤0.005 % |
Free alkali (NH3) | ≤0.001 % |