Acetonitril 99+% für die Spektroskopie
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
167650010 167652500 167650025
ACRO167650010EA 160 EUR
ACRO167650010 ACRO167652500 ACRO167650025
Acetonitril 99+% für die Spektroskopie
Acetonitril
Formel: H₃CCN
Siedepunkt: 81…82 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –46 °C
Dichte: 0,781 g/cm³
Flammpunkt: 2 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001878
CAS-Nummer: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN-Nummer: 1648
ADR: 3,II
REACH-Nummer: 01-2119471307-38
Merck Index: 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Water ≤0.03 %
GC ≥99.0 %
UV at 250 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0003 %