Acetonitril 99+%, reinst
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Methyl cyanide, Ethyl nitrile, Cyanomethane, Ethanenitrile, Ethanoic acid nitrile
149520010 149520025 149520250 149520050
ACRO149520010EA 114 EUR
ACRO149520010 ACRO149520025 ACRO149520250 ACRO149520050
Acetonitril 99+%, reinst
Acetonitril
Formel: H₃CCN
Molekulargewicht: 41.05 g/mol
Siedepunkt: 81…82 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –46 °C
Dichte: 0.781 g/cm³
Flammpunkt: 2 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001878
CAS-Nummer: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN-Nummer: 1648
ADR: 3 II
REACH-Nummer: 01-2119471307-38
Merck Index: 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Water ≤0.3 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤20 APHA
Residue after evaporation ≤0.005 %