Acetaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
402788-5ML 402788-100ML 402788-1L
SIAL402788-5MLEA 34.8 EUR
SIAL402788-5ML SIAL402788-100ML SIAL402788-1L
Acetaldehyd, Sigma-Aldrich®
Acetaldehyd
Formel: CH₃CHO
Siedepunkt: 20,1 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –123 °C
Dichte: 0,78 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –27 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00006991
CAS-Nummer: 75-07-0
EINECS: 200-836-8
UN-Nummer: 1089
ADR: 3,I
Merck Index: 12,00037
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=de03379d171eda3c733a039cd16293e8ee4a02e2&vid=573943501bd6753f30bb12e41521b99361988998&prid=web&clid=SAPDAM