Bromacetaldehyddiethylacetal 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Bromo-1,1-diethoxyethane
346521000
346525000
ACRO346521000EA
36.8
EUR
ACRO346521000
ACRO346525000
Bromacetaldehyddiethylacetal 97%
Bromacetaldehyddiethylacetal
Formel:
BrH₂CCH(OCH₂CH₃)₂ Siedepunkt: 66…67 °C (18 mmHg) Dichte: 1.28 g/cm³ Flammpunkt: 61 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00000214 CAS-Nummer: 2032-35-1 EINECS: 217-989-1 UN-Nummer: 2810 ADR: 6.1,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4380 to 1.4400 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |