1-Brom-3-chlorpropan ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
A11395.0B
A11395.0I
A11395.22
A11395.30
A11395.36
A11395.0BEA
74.7
EUR
A11395.0B
A11395.0I
A11395.22
A11395.30
A11395.36
1-Brom-3-chlorpropan ≥99%
1-Brom-3-chlorpropan
Purity: 99%
CAS No.: 109-70-6
Molecular Formula: Cl(CH2)3Br
Formula Weight: 157.44
Flash Point:
Formel:
BrH₂CCH₂CH₂Cl Molekulargewicht: 157.44 g/mol Siedepunkt: 142…145 °C Schmelzpunkt: –59 °C Dichte: 1.598 Flammpunkt: >140 °C (284 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00000998 CAS-Nummer: 109-70-6 EINECS: 203-697-1 UN-Nummer: 2688 ADR: 6.1 III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...