1-Brom-3-chlorpropan 99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

106860010 106862500 106860025 106860501
ACRO106860010EA 110 EUR
ACRO106860010 ACRO106862500 ACRO106860025 ACRO106860501
1-Brom-3-chlorpropan 99%
Formel: BrH₂CCH₂CH₂Cl
Siedepunkt: 142…145 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –59 °C
Dichte: 1,59 g/cm³
Flammpunkt: 81 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000998
CAS-Nummer: 109-70-6
EINECS: 203-697-1
UN-Nummer: 2688
ADR: 6.1,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4850 to 1.4880 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤50 APHA
Acidity (HCl) ≤0.002 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR