1-Brompentan 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
152520010
152522500
ACRO152520010EA
192
EUR
ACRO152520010
ACRO152522500
1-Brompentan 98%
1-Brompentan
Formel:
BrH₂C(CH₂)₃CH₃ Siedepunkt: 129 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –95 °C Dichte: 1,21 g/cm³ Flammpunkt: 79 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00000267 CAS-Nummer: 110-53-2 EINECS: 203-776-0 UN-Nummer: 1993 ADR: 3,III Merck Index: 13,00606 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4430 to 1.4460 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |