1,5-Dibrompentan ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A18465.0E
A18465.22
A18465.36
AB115316.0500
A18465.0EEA
457
EUR
A18465.0E
A18465.22
A18465.36
ABCRAB115316.0500
1,5-Dibrompentan ≥98%
1,5-Dibrompentan
Purity: 98%
CAS No.: 111-24-0
Molecular Formula: Br(CH2)5Br
Formula Weight: 229.95
Flash Point: 79°(174°F)
Refractive Index: 1.5122
Melting Point: -34°
Boiling Point: 224°
Beilstein Reference: 1209245
MDL No.: MFCD00000268
Formel:
BrH₂C(CH₂)₃CH₂Br Siedepunkt: 224 °C Schmelzpunkt: –39 °C Dichte: 1.688 Flammpunkt: 79 °C (174 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00000268 CAS-Nummer: 111-24-0 EINECS: 203-849-7 |