1,5-Dibrompentan 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
155990010 155992500
ACRO155990010EA 258 EUR
ACRO155990010 ACRO155992500
1,5-Dibrompentan 97%
1,5-Dibrompentan
Formel: BrH₂C(CH₂)₃CH₂Br
Siedepunkt: 224 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –34 °C
Dichte: 1.68 g/cm³
Flammpunkt: 79 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000268
CAS-Nummer: 111-24-0
EINECS: 203-849-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5112 to 1.5132 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %