1,4-Dibrompentan ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
L09842.14 L09842.22
L09842.14EA 68.4 EUR
L09842.14 L09842.22
1,4-Dibrompentan ≥97%
1,4-Dibromopentane
Purity: 97% CAS No.: 626-87-9 Molecular Formula: C5H10Br2 Formula Weight: 229.95 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5085 Melting Point: -34° Boiling Point: 102-103°/15mm Beilstein Reference: 605295 MDL No.: MFCD00000153
Formel: BrH₂C(CH₂)₂BrCHCH₃
Siedepunkt: 102…103 °C (15 mmHg)
Schmelzpunkt: –34 °C
Dichte: 1.687
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000153
CAS-Nummer: 626-87-9
EINECS: 210-967-2