1,2-Dibromethan 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
112790010
112790250
112795000
112790025
112790100
ACRO112790010EA
112
EUR
ACRO112790010
ACRO112790250
ACRO112795000
ACRO112790025
ACRO112790100
1,2-Dibromethan 99%
1,2-Dibromethan
Formel:
BrH₂CCH₂Br Siedepunkt: 131…132 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 9…10 °C Dichte: 2.173 Flammpunkt: >104 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00000233 CAS-Nummer: 106-93-4 EINECS: 203-444-5 UN-Nummer: 1605 ADR: 6.1, Merck Index: 13,03830 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | clear colorless to light yellow liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥98.5% |
Refractive index | 1.5375 to 1.5395 (20°C, 589nm) |