1,1,2,2-Tetrabromethan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
86760-1L 86760-250ML
SIAL86760-1LEA 308 EUR
SIAL86760-1L SIAL86760-250ML
1,1,2,2-Tetrabromethan, Sigma-Aldrich®
1,1,2,2-Tetrabromethan
Formel: Br₂HCCHBr₂
Siedepunkt: 244 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –1 °C
Dichte: 2,9656 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000133
CAS-Nummer: 79-27-6
EINECS: 201-191-5
UN-Nummer: 2504
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,09261
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ecc5c2f2399032fc65a1f90353ec556de6f2f655&vid=602784cfe0c9c19c147c1108e11d03d302f55362&prid=web&clid=SAPDAM