Lanthan(III)nitrat Hexahydrat ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
11267.06 11267.18 11267.30 11267.A1
11267.06EA 28.6 EUR
11267.06 11267.18 11267.30 11267.A1
Lanthan(III)nitrat Hexahydrat ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Lanthan(III)nitrat Hexahydrat
Purity: 99.99% CAS No.: 10277-43-7 Molecular Formula: La(NO3)3.6H2O Formula Weight: 433.01 (324.92anhy) Physical Form: Crystalline Aggregates Odour: Odourless Merck Reference: 14,5363 UN No.: 1477 MDL No.: MFCD00149751
Formel: La(NO₃)₃·6H₂O
Molekulargewicht: 433.01 g/mol
Siedepunkt: 126
Schmelzpunkt: 40 °C
Dichte: 2.347 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149751
CAS-Nummer: 10277-43-7
EINECS: 233-238-0
UN-Nummer: 1477
ADR: 5.1 III
Merck Index: 14,5363