Lanthan(III)nitrat Hexahydrat 99.995% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
193280050 193281000 193285000
ACRO193280050EA 32.7 EUR
ACRO193280050 ACRO193281000 ACRO193285000
Lanthan(III)nitrat Hexahydrat 99.995% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Lanthan(III)nitrat Hexahydrat
Formel: La(NO₃)₃·6H₂O
Molekulargewicht: 433.01 g/mol
Siedepunkt: 126
Schmelzpunkt: 40 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149751
CAS-Nummer: 10277-43-7
EINECS: 233-238-0
UN-Nummer: 1477
ADR: 5.1 II
Merck Index: 14,05363
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystals and/or chunks
Total trace metal impurities ≤0.005 %
Lanthanum (La) 31.0 to 35.0 %