Certrinitrat Hexahydrat ≥99,5% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Cerous chloride hexahydrate, Cerium (III) nitrate hexahydrate
11329.09 11329.22 11329.36 11329.A1
11329.09EA 52.8 EUR
11329.09 11329.22 11329.36 11329.A1
Certrinitrat Hexahydrat ≥99,5% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Certrinitrat Hexahydrat
Purity: 99.5% CAS No.: 10294-41-4 Molecular Formula: CeN3O9.6H2O Formula Weight: 434.23 (326.13anhy) Physical Form: Crystalline Aggregates Sensitivity: Hygroscopic pH: 3 Solubility: Soluble in water, alcohol, acetone Merck Reference: 14,2000 UN No.: 1477 MDL No.: MFCD00149631
Separation of cerium from other rare earths, catalyst for hydrolysis of phosporic acid esters
Formel: Ce(NO₃)₃·6H₂O
Siedepunkt: 200 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 39 °C
Dichte: 2.377 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149631
CAS-Nummer: 10294-41-4
EINECS: 233-297-2
UN-Nummer: 1477
ADR: 5.1,III
Merck Index: 14,2000