Zinn(II)chlorid Dihydrat, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Stannous chloride dihydrate
96527-250G
96527-50G
SUPL96527-250GEA
244
EUR
SUPL96527-250G
SUPL96527-50G
Zinn(II)chlorid Dihydrat, Supelco®
Zinn(II)chlorid Dihydrat
Formel:
SnCl₂·2H₂O Molekulargewicht: 225.65 g/mol Siedepunkt: 623 Schmelzpunkt: 246 Dichte: 2.71 g/cm³ (25 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00149863 CAS-Nummer: 10025-69-1 EINECS: 231-868-0 UN-Nummer: 3260 ADR: 8 III Merck Index: 13,08861 |