Zinn(II)chlorid Dihydrat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
A14610.0E
A14610.22
A14610.36
A14610.0EEA
305
EUR
A14610.0E
A14610.22
A14610.36
Zinn(II)chlorid Dihydrat ≥98%
Zinn(II)chlorid Dihydrat
Purity: 98%
CAS No.: 10025-69-1
Molecular Formula: Cl2Sn.2H2O
Formula Weight: 225.65 (189.62anhy)
Melting Point: 42-46°
Merck Reference: 14,8783
MDL No.: MFCD00149863
Formel:
SnCl₂·2H₂O Siedepunkt: 623 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 42…46 °C Dichte: 2,71 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00149863 CAS-Nummer: 10025-69-1 EINECS: 600-045-1 UN-Nummer: 3260 ADR: 8,III Merck Index: 14,8783 |