Zinn(II)chlorid Dihydrat 98+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Stannous chloride dihydrate
222661000
222665000
222660025
ACRO222661000EA
33.3
EUR
ACRO222661000
ACRO222665000
ACRO222660025
Zinn(II)chlorid Dihydrat 98+%
Zinn(II)chlorid Dihydrat
Formel:
SnCl₂·2H₂O Molekulargewicht: 225.65 g/mol Siedepunkt: 652 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 37…38 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00149863 CAS-Nummer: 10025-69-1 EINECS: 231-868-0 UN-Nummer: 3260 ADR: 8 III Merck Index: 13,08861 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Colorless to white Crystalline powder or crystals and/or chunks |
Titration Iodimetric | 98.0 to 103.0 % |