Zinn(II)chlorid Dihydrat 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
196800050
196805000
196800025
ACRO196800050EA
28.2
EUR
ACRO196800050
ACRO196805000
ACRO196800025
Zinn(II)chlorid Dihydrat 97%
Zinn(II)chlorid Dihydrat
Formel:
SnCl₂·2H₂O Siedepunkt: 623 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 37…38 °C Dichte: 2,71 g/cm³ (25 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00149863 CAS-Nummer: 10025-69-1 EINECS: 231-868-0 UN-Nummer: 3260 ADR: 8,III Merck Index: 13,08861 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Colorless to white Crystalline powder or crystals and/or chunks |
Titration Iodimetric | ≥96.0 % |