Aluminiumchlorid Hexahydrat ≥99,9995% (Metall-Basis), Puratronic®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Purity: 99.9995%
CAS No.: 7784-13-6
Molecular Formula: AlCl3.6H2O
Formula Weight: 241.43 (133.34anhy)
Physical Form: Crystalline Aggregates
Density: 2.398
Appearance: White
Odour: Odourless
pH: 2.5
Melting Point: 100° dec.
Merck Reference: 14,337
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00149134
Formel:
AlCl₃·6H₂O Schmelzpunkt: 100 °C (Zersetzung) Dichte: 2,398 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00149134 CAS-Nummer: 7784-13-6 EINECS: 231-208-1 UN-Nummer: 3260 ADR: 8,III Merck Index: 14,337 |