Magnesiumnitrat Hexahydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
63084-1KG-F
63084-500G-F
SIAL63084-1KG-FEA
167
EUR
SIAL63084-1KG-F
SIAL63084-500G-F
Magnesiumnitrat Hexahydrat, Sigma-Aldrich®
Magnesiumnitrat Hexahydrat
Formel:
Mg(NO₃)₂·6H₂O Siedepunkt: 330 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 89 °C Dichte: 1.63 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 93.3 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00149779 CAS-Nummer: 13446-18-9 EINECS: 233-826-7 UN-Nummer: 1474 ADR: 5.1,III Merck Index: 13,05697 |