1-Brom-2-iodbenzol ≥98% stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Bromo-1-iodobenzene, 2-Bromoiodobenzene
A17020.06
A17020.14
A17020.22
A17020.06EA
36.9
EUR
A17020.06
A17020.14
A17020.22
1-Brom-2-iodbenzol ≥98% stabilisiert
1-Brom-2-iodbenzol
Stabilized with copper
Purity: 98+%
CAS No.: 583-55-1
Molecular Formula: C6H4BrI
Formula Weight: 282.91
Flash Point:
Formel:
C₆H₄BrI Molekulargewicht: 282.91 g/mol Siedepunkt: 257 °C Schmelzpunkt: 9…10 °C Dichte: 2.256 Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00001030 CAS-Nummer: 583-55-1 EINECS: 209-508-9 |