2-Iod-2-methylpropan 95% stabilisiert, Pulver
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
tert-Butyl iodide, 2-Methyl-2-propyliodide
Stabilisierung:
Stabilised with copper
Purity: 95%
CAS No.: 558-17-8
Molecular Formula: C4H9I
Formula Weight: 184.02
Flash Point: 7°(44°F)
Refractive Index: 1.4910
Odour: Recognizable
Melting Point: -38°
Boiling Point: 99-100°
Beilstein Reference: 505950
UN No.: 2391
MDL No.: MFCD00001068
Formel:
C₄H₉I Siedepunkt: 99…100 °C Schmelzpunkt: –38 °C Dichte: 1.547 Flammpunkt: 7 °C (44 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00001068 CAS-Nummer: 558-17-8 EINECS: 209-190-1 UN-Nummer: 2391 ADR: 3,II |