1-Iod-2-methylpropan ≥97% stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Isobutyliodide
Stabilisierung:
Stabilised with copper
Stabilized with copper
Purity: 98%
CAS No.: 513-38-2
Molecular Formula: C4H9I
Formula Weight: 184.02
Flash Point: 12°(53°F)
Refractive Index: 1.4960
Melting Point: -93°
Boiling Point: 120-121°
Beilstein Reference: 1730927
Merck Reference: 14,5144
UN No.: 2391
MDL No.: MFCD00001084
Formel:
C₄H₉I Siedepunkt: 120…121 °C Schmelzpunkt: –93 °C Dichte: 1.599 Flammpunkt: 12 °C (53 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00001084 CAS-Nummer: 513-38-2 EINECS: 208-160-5 UN-Nummer: 2391 ADR: 3,II Merck Index: 14,5144 |