3-(Brommethyl)heptan 96% stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Stabilisierung: Stabilisiert mit Kupfer
B23532.14 B23532.22
B23532.14EA 34.4 EUR
B23532.14 B23532.22
3-(Brommethyl)heptan 96% stabilisiert
3-(Brommethyl)heptan
Stabilized with copper
Purity: 96% CAS No.: 18908-66-2 Molecular Formula: C8H17Br Formula Weight: 193.13 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 69°(156°F) Refractive Index: 1.4538 Boiling Point: 94-95°/35mm Beilstein Reference: 1098313 MDL No.: MFCD00000220
Formel: C₈H₁₇Br
Siedepunkt: 94…95 °C (35 mmHg)
Dichte: 1,086
Flammpunkt: 69 °C (156 °F)
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00000220
CAS-Nummer: 18908-66-2
EINECS: 242-659-9