2-Iodpropan ≥98% stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Stabilisierung: Stabilisiert mit Kupfer
A15066.36 A15066.14 A15066.22
A15066.36EA 166 EUR
A15066.36 A15066.14 A15066.22
2-Iodpropan ≥98% stabilisiert
2-Iodpropan
Stabilized with copper
Purity: 98+% CAS No.: 75-30-9 Molecular Formula: (CH3)2CHI Formula Weight: 169.99 Flash Point: 42°(107°F) Physical Form: Liquid Density: 1.701 Refractive Index: 1.4982 Sensitivity: Light Sensitive Odour: Recognizable Melting Point: -90° Boiling Point: 88-90° Beilstein Reference: 1098244 Merck Reference: 14,5214 UN No.: 2392 MDL No.: MFCD00001071
Formel: C₃H₇I
Siedepunkt: 88…90 °C
Schmelzpunkt: –90 °C
Dichte: 1,701
Flammpunkt: 42 °C (107 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001071
CAS-Nummer: 75-30-9
EINECS: 200-859-3
UN-Nummer: 2392
ADR: 3,III
Merck Index: 14,5214