Calciumnitrat Hydrat ≥99,9995% (Metall-Basis), Puratronic®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
44515.06 44515.14 44515.22
44515.06EA 55.3 EUR
44515.06 44515.14 44515.22
Calciumnitrat Hydrat ≥99,9995% (Metall-Basis), Puratronic®
Calciumnitrat Hydrat
Purity: 99.9995% CAS No.: 35054-52-5 Molecular Formula: CaN2O6.xH2O Formula Weight: 164.09(anhy) Physical Form: Crystalline Density: 1.82 Appearance: White Melting Point: 42° Boiling Point: 132° dec. Merck Reference: 14,1682 UN No.: 1454 MDL No.: MFCD00149604
Formel: Ca(NO₃)₂·H₂O
Siedepunkt: 132 °C (Zers.)
Schmelzpunkt: 42 °C
Dichte: 1,82
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149604
CAS-Nummer: 35054-52-5
EINECS: 233-332-1
UN-Nummer: 1454
ADR: 5.1,III
Merck Index: 14,1682