Strontiumchlorid Hexahydrat, EMSURE® ACS zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.07865.0250 1.07865.1000 1.07865.9050
1.07865.0250EA 114 EUR
1.07865.0250 1.07865.1000 1.07865.9050
Strontiumchlorid Hexahydrat, EMSURE® ACS zur Analyse, Supelco®
Strontiumchlorid Hexahydrat
Formel: SrCl₂·6H₂O
Siedepunkt: 100 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 61 °C
Dichte: 1,93 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149865
CAS-Nummer: 10025-70-4
EINECS: 233-971-6
Merck Index: 13,08920
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 2058 g/l (40 °C)
Melting Point 61 °C
Molar Mass 266.62 g/mol
Bulk Density 1050 kg/m3
Boiling Point 100 °C
Density 1.95 g/cm3 (20 °C)
pH 5 - 7 (50 g/l, H2O, 25 °C)