Strontiumchlorid Hexahydrat, tech.
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
12494.A3 12494.36
12494.A3EA 173 EUR
12494.A3 12494.36
Strontiumchlorid Hexahydrat, tech.
Strontiumchlorid Hexahydrat
CAS No.: 10025-70-4 Molecular Formula: SrCl2.6H2O Formula Weight: 266.62 (158.53anhy) Physical Form: Crystalline Density: 1.93 Refractive Index: 1.650 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White to off-white Solubility: Soluble in water, alcohol Merck Reference: 14,8840 MDL No.: MFCD00149865
Formel: SrCl₂·6H₂O
Siedepunkt: 100 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 61 °C
Dichte: 1,93
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149865
CAS-Nummer: 10025-70-4
EINECS: 233-971-6
Merck Index: 14,8840