Strontiumchlorid Hexahydrat 99+% ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
315081000
315085000
ACRO315081000EA
32.1
EUR
ACRO315081000
ACRO315085000
Strontiumchlorid Hexahydrat 99+% ACS
Strontiumchlorid Hexahydrat
Formel:
SrCl₂·6H₂O Siedepunkt: 100 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 115 °C Dichte: 1,93 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00149865 CAS-Nummer: 10025-70-4 EINECS: 233-971-6 Merck Index: 13,08920 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystals |
Titration Complexometric | 99.0 to 103.0 % |
pH | 5.0 to 7.0 (5 % at 25°C) |
Sulfate (SO4) | ≤10 ppm |
Barium (Ba) | ≤500 ppm |
Calcium (Ca) | ≤500 ppm |
Iron (Fe) | ≤5 ppm |
Magnesium (Mg) | ≤2 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤5 ppm |
Insoluble matter | ≤0.005 % |